Learn More
Carbazato de etilo, TRC
Código de producto. 30373035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30373035 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30373035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE900950250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Carbazate
CAS 4114-31-2
Fórmula molecular C3H8N2O2
Cantidad 250 g
Sinónimo Hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Carbazic acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)hydrazine, 1-(Ethoxycarbonyl)hydrazine, 1-Carbethoxyhydrazine, Carbethoxyhydrazine, Ethoxycarbonyl hydrazide, Ethyl carbazinate, Ethyl hydrazinecarboxylate, Ethyl hydrazinocarboxylate, Ethyl hydrazinoformate, Monocarbethoxyhydrazine, N-(Carbethoxy)hydrazine, N-(Ethoxycarbonyl)hydrazine, NSC 2277, NSC 52663
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N2O2/c1-2-7-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
SMILES CCOC(=O)NN
Nombre IUPAC N-aminocarbamato de etilo
Peso molecular (g/mol) 104.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0586