Learn More
Carbazato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478450 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10122530 100 g Frasco de vidrio 100 g
10474925 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10478450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118200250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4114-31-2 | C3H8N2O2 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4114-31-2
Fórmula molecular C3H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00007595
Clave InChI VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl carbazate, ethyl hydrazinecarboxylate, ethoxycarbohydrazide, hydrazinecarboxylic acid, ethyl ester, carbethoxyhydrazine, ethylcarbazate, ethyl carbazinate, carboethoxyhydrazine, monocarbethoxyhydrazine, n-carbethoxy hydrazine
PubChem CID 20064
Nombre IUPAC N-aminocarbamato de etilo
SMILES CCOC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl carbazate
Punto de fusión 44°C to 48°C
Color Crema a blanco
Densidad 86g/mL
Punto de ebullición 108°C to 110°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NNHCO2C2H5
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 98
Fieser 01,360
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl carbazate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.