Learn More
Carbamato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl carbamate |
| CAS | 51-79-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl carbamate |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5) |
| SMILES | CCOC(=O)N |
| Nombre IUPAC | carbamato de etilo |
| Mostrar más |