Learn More
Carbamato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430091 50 g 50 g
11440091 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430091 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044804.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
Ethyl carbamate in its molten state is good solvent for various organic materials, preparation & modification of amino resins, as solubilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-79-6
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.094
Número MDL MFCD00007966
Clave InChI JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
Nombre IUPAC carbamato de etilo
SMILES CCOC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl carbamate
Punto de fusión 48°C to 50°C
Color Blanco
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación >92°C (198°F)
Fórmula lineal H2NCO2C2H5
Cantidad 50 g
Beilstein 635810
Índice Merck 14,9877
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl carbamate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Urethane