Learn More
Caprilato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10716371 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10001550 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10674812 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10716371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150510050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-32-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-32-1
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00009552
Clave InChI YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
Nombre IUPAC octanoato de etilo
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl caprylate
Nombre de nota 99+%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -47°C
Color Incolora
Densidad 0.8680g/mL
Punto de ebullición 206°C to 208°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6CO2C2H5
Índice de refracción 1.4150 to 1.42
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 348
Índice Merck 15, 3833
Gravedad específica 0.868
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido