Learn More
Caproato de Etilo, TRC
Código de producto. 30012457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
50 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012457 50 g 50 g
17930895 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90160050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-66-0
Fórmula molecular C8 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Sinónimo Hexanoic acid-ethyl ester, Hexanoic Acid Ethyl Ester, Hexanoic acid, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI, ACI), Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate, Ethyl capronate, Ethyl hexanoate, NSC 8882
Nombre IUPAC hexanoato de etilo
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caproic acid ethyl ester
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115