Learn More
Caproato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731925 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10081990 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10561801 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10731925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-66-0
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00009511
Clave InChI SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
Nombre IUPAC hexanoato de etilo
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl caproate
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 67°C
Color Incolora
Densidad 0.8690g/mL
Punto de ebullición 168°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CO2C2H5
Índice de refracción 1.4060 to 1.409
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 323
Índice Merck 15, 3832
Gravedad específica 0.869
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in glycerol,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl caproate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.