Learn More
Caproato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081990 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10731925 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10561801 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10081990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164990050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-66-0
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00009511
Clave InChI SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
Nombre IUPAC hexanoato de etilo
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl caproate
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 67°C
Color Incolora
Densidad 0.8690g/mL
Punto de ebullición 168°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CO2C2H5
Índice de refracción 1.4060 to 1.409
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 323
Índice Merck 15, 3832
Gravedad específica 0.869
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in glycerol,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl caproate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.