Learn More
Caprato de etilo, 99+%
Código de producto. 13418398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13418398 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10367340 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10377340 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10002020 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13418398 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165000025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-38-3 | C₁₄H₂₄O₂| 200,32 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-38-3
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.32
Número MDL MFCD00009581
Clave InChI RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
Nombre IUPAC decanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl caprate
Nombre de nota 99+%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -20.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8665g/mL
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2C2H5
Índice de refracción 1.4240 to 1.4270
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02,356
Índice Merck 15,3831
Gravedad específica 0.8665
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosidad <30 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación