Learn More
Etil butirilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10438070 100 g Frasco de vidrio 100 g
10061070 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10438070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118191000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3249-68-1
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00009401
Clave InChI KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
PubChem CID 238498
ChEBI CHEBI:18119
Nombre IUPAC etil 3-oxohexanoato
SMILES CCCC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl butyrylacetate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 104.0°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2COCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4265 to 1.4285
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 684
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido