Learn More
Butirilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445133 50 g 50 g
11455133 250 g 250 g
11435133 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12786.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3249-68-1
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00009401
Clave InChI KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
PubChem CID 238498
ChEBI CHEBI:18119
Nombre IUPAC etil 3-oxohexanoato
SMILES CCCC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl butyrylacetate
Punto de fusión -44°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 94°C to 95°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 50 g
Beilstein 507689
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%