Learn More
Butirato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butyric acid ethyl ester |
| CAS | 105-54-4 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Butyric acid, ester with EtOH (4CI), Butyric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl butanoate, Ethyl butyrate, Ethyl n-butanoate, Ethyl n-butyrate, NSC 8857 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |