Learn More
Butirato de etilo, TRC
Código de producto. 30376009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376009 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30376009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90069025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyric acid ethyl ester
CAS 105-54-4
Fórmula molecular C6 H12 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Butyric acid, ester with EtOH (4CI), Butyric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl butanoate, Ethyl butyrate, Ethyl n-butanoate, Ethyl n-butyrate, NSC 8857
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC butanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 116.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837