Learn More
Butirato de etilo-d3, TRC
Código de producto. 30370707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30370707 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30370707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90069250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Butyrate-d3
CAS 113435-99-7
Fórmula molecular C6 2H3 H9 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Butanoic-4,4,4-d3 acid, ethyl ester (9CI), Butanoic-4,4,4-d3 acid ethyl ester, Butyric Acid-4,4,4-d3 Ethyl Ester, Ethyl Butyrate-d3, Ethyl Butyrate-4,4,4-d3, Ethyl Butanoate-4,4,4-d3, Butyric Acid Ethyl Ester-D3 (butyric-4,4,4-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCC(=O)OCC
Nombre IUPAC 4,4,4-trideuteriobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 119.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.1026
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.