Learn More
Butirato de etilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Butyrate-d3 |
| CAS | 113435-99-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H9 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Butanoic-4,4,4-d3 acid, ethyl ester (9CI), Butanoic-4,4,4-d3 acid ethyl ester, Butyric Acid-4,4,4-d3 Ethyl Ester, Ethyl Butyrate-d3, Ethyl Butyrate-4,4,4-d3, Ethyl Butanoate-4,4,4-d3, Butyric Acid Ethyl Ester-D3 (butyric-4,4,4-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 4,4,4-trideuteriobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.1026 |