Learn More
Butirato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254670 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10429220 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10774221 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10254670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-54-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009394
Clave InChI OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
Nombre IUPAC butanoato de etilo
SMILES CCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl butyrate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -93.3°C
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 120.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.3910 to 1.3930
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 270
Índice Merck 15, 3830
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl butyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.