Learn More
Butirato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332336 250 mL 250 ml
11342336 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06025.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ethyl butyrate is used in flavors and fragrances. It is used as a solvent in perfumery products, and as a plasticizer for cellulose. It is used in the preparation of novel 2-cyanopyrimidines as cathespin K inhibitors. It is also used in the synthesis of pyridobenzimidazole derivatives exhibiting antifungal activity by the inhibition of β-1,6-glucan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butirato de etilo se usa en saborizantes y fragancias. Se utiliza como disolvente en productos de perfumería y como plastificador para celulosa. Se utiliza en la preparación de nuevas 2-cianopirimidinas como los inhibidores de catepsina K. También se usa en la síntesis de derivados de piridobencimidazol que tienen propiedades antifúngicas, porque inhiben el β-1,6-glucano.
Solubilidad
Soluble en glicol de propileno, aceite de parafina y queroseno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-54-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009394
Clave InChI OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
Nombre IUPAC butanoato de etilo
SMILES CCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl butyrate
Punto de fusión -93°C
Densidad 0.879
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Índice de refracción 1.392
Cantidad 250 mL
Número UN UN1180
Beilstein 506331
Índice Merck 14,3775
Información de solubilidad Soluble in propylene glycol,paraffin oil,and kerosene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%