Learn More
Butirato de etilo-4,4,4-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Butyrate-d3 |
| CAS | 113435-99-7 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 H9 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 4,4,4-trideuteriobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.1026 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |