Learn More
Bromopiruvato de etilo, 80-85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10655152 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10500751 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10697933 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10655152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118150250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-23-5
Fórmula molecular C5H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 195.01
Número MDL MFCD00000204
Clave InChI VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
PubChem CID 66144
Nombre IUPAC 3-bromo-2-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl bromopyruvate
Color Rosa-rojo a amarillo
Densidad 1.5500g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 102.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2COCO2C2H5
Índice de refracción 1.4675 to 1.4765
Cantidad 25 mL
Beilstein 03, II, 409
Gravedad específica 1.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.01
Porcentaje de pureza 80-85%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl bromopyruvate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.