Learn More
Bromofluoroacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417184 25 g 25 g
11497174 1 g 1 g
11407184 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21579.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 401-55-8 | C4H6BrFO2 | 184.992 g/mol
Ethyl bromofluoroacetate is used as an intermediate useful in the synthesis of polyfluoroalkyl-substituted fluoro enol ethers and N-protected α-fluoroglycines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromofluoroacetato de etilo se utiliza como intermediario útil en la síntesis de éteres enólicos fluorados polifluoroalquil-sustituidos y α-fluoroglicinas N-protegidas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401-55-8
Fórmula molecular C4H6BrFO2
Peso molecular (g/mol) 184.992
Número MDL MFCD00042095
Clave InChI ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromofluoroacetate, bromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl-2-bromofluoroacetate, ethylbromofluoroacetate, acetic acid, bromofluoro-, ethyl ester, bromofluoroacetate, ethyl fluorobromoacetate, acmc-209jb9, ksc236i3t
PubChem CID 2733407
Nombre IUPAC 2-bromo-2-fluoroacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl bromofluoroacetate
Densidad 1.54
Punto de ebullición 154°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.4255
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.99
Porcentaje de pureza 97%