Learn More
Bromodifluoroacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Bromodifluoroacetate |
| CAS | 667-27-6 |
| Fórmula molecular | C4H5BrF2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-2,2-difluoroacetic Acid Ethyl Ester, Bromodifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl Difluorobromoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(F)(F)Br |
| Nombre IUPAC | etil 2-bromo-2,2-difluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 202.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9441 |