Learn More
Bromodifluoroacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15140043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15140043 25 g Frasco de vidrio 25 g
10497343 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10491491 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15140043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305800250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 667-27-6
Fórmula molecular C4H5BrF2O2
Peso molecular (g/mol) 202.99
Número MDL MFCD00042069
Clave InChI IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
Nombre IUPAC etil 2-bromo-2,2-difluoroacetato
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl bromodifluoroacetate
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5830g/mL
Punto de ebullición 112.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCF2CO2C2H5
Índice de refracción 1.3860 to 1.3890
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.583
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido