Learn More
Bromodifluoroacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434437 1 g 1 g
11444437 5 g 5 g
11454437 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20461.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.983 g/mol
Ethyl bromodifluoroacetate, is used for the treatment of the Reformat sky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. It is also used in the analysis of reagent purity through IR, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromofluoroacetato de etilo, se utiliza para el tratamiento del reactivo de Reformatsky con aldehídos y cetonas que proporciona 2,2-difluoro-3-hidroxi ésteres. También se utiliza en el análisis de la pureza de los reactivos a través de IR, RMN.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 667-27-6
Fórmula molecular C4H5BrF2O2
Peso molecular (g/mol) 202.983
Número MDL MFCD00042069
Clave InChI IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
Nombre IUPAC etil 2-bromo-2,2-difluoroacetato
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl bromodifluoroacetate
Punto de ebullición 112°C to 114°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2924
Beilstein 1906095
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.99
Porcentaje de pureza 97%