Learn More
Bromoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10175633 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10429640 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10439640 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10175633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158590025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-36-2
Número MDL MFCD00000191
Clave InChI PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
Nombre IUPAC etil 2-bromoacetato
SMILES CCOC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl bromoacetate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -38.0°C
Densidad 1.5060g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7BrO2
Fórmula lineal BrCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4500 to 1.4520
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02, 214
Fieser 02,192; 13,60
Gravedad específica 1.506
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Peso molecular (g/mol) 167.002
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl bromoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.