Learn More
Biscoumacetato de etilo, LoGiCal
Código de producto. 30458326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458326 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458326 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1886.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Biscoumacetate
CAS 548-00-5
Nombres de analitos o componentes Ethyl Biscoumacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H16 O8
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetic acid, bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3,3'-(Carboxymethylene)bis(4-hydroxycoumarin) ethyl ester, BOEA, Bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)acetic acid ethyl ester, Bis(4-hydroxy-3-coumarin)acetic acid ethyl ester, Dicumacyl, Ethyl 4,4'-dihydroxydicoumarinyl-3,3'-acetate, Ethyl bis(4-hydroxycoumarinyl)acetate, Ethyl biscoumacetate, NSC 36366, Neodicoumarin, Neodicoumarol, Neodicumarinum, Neodicumarol, Pelentan, Stabilene, Trombarin, Trombil, Trombolysan, Tromexan, Tromexan ethyl acetate, 2H-1-Benzopyran-3-acetic acid, 4-hydroxy-alpha-(4-hydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl)-2-oxo-, ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16O8/c1-2-28-20(25)15(16-18(23)11-7-3-5-9-13(11)29-21(16)26)17-19(24)12-8-4-6-10-14(12)30-22(17)27/h3-10,15,23-24H,2H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)C(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)C3=C(O)c4ccccc4OC3=O
Nombre IUPAC 2,2-bis(4-hidroxi-2-oxocromen-3-il)acetato de etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 408.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.0845 g/mol