Learn More
Etil beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 17960555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960555 10 mg 10 miligramos
17931185 1 mg 1 miligramo
17922245 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91842510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17685-04-0
Fórmula molecular C8 H14 O7
Peso molecular (g/mol) 222.193
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6CI, 8CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-etoxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES CCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.074