Learn More
Etil-Beta-D-glucurónido, Lipomed
Código de producto. 30458081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30458081 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30458081 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMEGL332100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Etil-Beta-D-glucurónido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Nombres de analitos o componentes Ethyl-beta-D-glucuronide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H14 O7
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2 S,3 S,4 S,5 R,6 R)-6-etoxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 222.193
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.074 g/mol