Learn More
Etil-Beta-D-glucurónido, Lipomed
Código de producto. 30459394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30459394 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30459394 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMEGL33250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Etil-Beta-D-glucurónido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Nombres de analitos o componentes Ethyl-beta-D-glucuronide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H14 O7
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2 S,3 S,4 S,5 R,6 R)-6-etoxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 222.193
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.074 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.