Learn More
Etil-Beta-D-glucurónido, Lipomed
Descrizione
Etil-Beta-D-glucurónido
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 17685-04-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl-beta-D-glucuronide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H14 O7 |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S,3 S,4 S,5 R,6 R)-6-etoxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?