Learn More
Beta-cloropropionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl beta-chloropropionate |
| CAS | 623-71-2 |
| Fórmula molecular | C5H9ClO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Chloropropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-chloropropanoateEthyl 3-chloropropionate, NSC 8845 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloropropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 136.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0291 |