Learn More
Etil beta-carbolina-3-carboxilato (Beta-CCE), TRC
Código de producto. 30382165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382165 100 mg -
30369396 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE901503100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74214-62-3
Fórmula molecular C14H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.26
Nombre IUPAC etil 9H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl beta-Carboline-3-carboxylate (beta-CCE)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0899