Learn More
Etil-beta,beta,beta-d3-benceno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylbenzene-beta,beta,beta-D3 |
| CAS | 2618-00-0 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H7 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene, ethyl-2,2,2-d3- (7 CI, 9 CI, ACI), Ethyl-2,2,2-d3benzene (ACI), 1-(2,2,2-Trideuterioethyl)benzene, Ethyl-β,β,β-d3-benzene, Ethylbenzene-d3, Ethylbenzene-β,β,β-d3, Ethylbenzene-β,β,β-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 109.1835 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0971 g/mol |
| Mostrar más |