Learn More
Benzoilformiato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyl-2-oxoacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1603-79-8 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Oxo-2-phenylacetic acid ethyl ester, 2-Phenyl-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxo-2-phenylacetate, Ethyl 2-phenyl-2-oxoacetate, Ethyl benzoylformate, Ethyl oxophenylacetate, Ethyl phenylglyoxylate, Ethyl α-oxobenzeneacetate, NSC 6766, Phenylglyoxylic acid ethyl ester, α-Oxobenzeneacetic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | etil 2-oxo-2-fenilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |