Learn More
Benzoilformato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157782 5 g Frasco de vidrio 5 g
10526933 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10157782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410350050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1603-79-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-79-8
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00009120
Clave InChI QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzoylformate, ethyl phenylglyoxylate, ethyl oxophenylacetate, ethylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl oxo phenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester, benzoylformic acid ethyl ester, ethyl benzoyl formate, glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 15349
ChEBI CHEBI:84260
Nombre IUPAC etil 2-oxo-2-fenilacetato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl benzoylformate
Color Incoloro a verde
Densidad 1.1220g/mL
Punto de ebullición 138°C to 139°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.5150 to 1.517
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.122
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido