Learn More
Acetato de benzoilo de etilo, 90%
Código de producto. 10292952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10292952 5 g Frasco de vidrio 5 g
10202962 50 g Frasco de vidrio 50 g
10531882 100 g Frasco de vidrio 100 g
10360714 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10292952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-02-0 | C₁H₁₂O₃| 192,21 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-02-0
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Número MDL MFCD00009196
Clave InChI GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
Nombre IUPAC etil 3-oxo-3-fenilpropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl benzoylacetate
Color Marrón
Densidad 1.1060g/mL
Punto de ebullición 265°C to 270°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5240 to 1.531
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 674
Índice Merck 15, 3822
Gravedad específica 1.106
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,miscible with oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación