Learn More
Benzoilacetato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381797 1000 g 1 Kg
11361797 50 g 50 g
11371797 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05030.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Ethyl benzoylacetate is used as a flavoring agent and an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in the preparation of triazipinones, iodonium ylides, ethyl 2-fluoro-2-benzolyacetate and benzo[c]furan-4,7-diones. It is involved in the Clisen condensation reaction with malononitrile to prepare 2-cyano-5-phenyl-3,5-dioxopentanonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El benoilacetato de etilo se utiliza como aromatizante y como intermedio en la síntesis orgánica. Además, se utiliza en la preparación de triazipinonas, iluros de yodonio, 2-fluoro-2-benzoilacetato de etilo y benzo[c]furan-4,7-dionas. Participa en la reacción de condensación de Clisen con malononitrilo mediante la que se prepara el 2-ciano-5-fenil-3,5-dioxopentanonitrilo.
Solubilidad
Miscible con etanol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-02-0
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00009196
Clave InChI GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
Nombre IUPAC etil 3-oxo-3-fenilpropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl benzoylacetate
Densidad 1.113
Punto de ebullición 266°C to 270°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 1000 g
Beilstein 389944
Índice Merck 14,3767
Información de solubilidad Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 96%