Learn More
Benzotiazol-2carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435677 25 g 25 g
15425677 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32904.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32137-76-1 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32137-76-1
Fórmula molecular C10H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 207.247
Número MDL MFCD00848360
Clave InChI VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzo d thiazole-2-carboxylate, ethyl benzothiazole-2-carboxylate, benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-benzothiazolecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl 2-benzothiazolecarboxylate, ethyl1,3-benzothiazole-2-carboxylate, zlchem 880, pubchem23783, acmc-209hra, ksc490c5n
PubChem CID 640708
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 98%