Learn More
(Benzoato de etilo)tribonilcromo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11389818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389818 1 g 1 g
11379818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044283.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Catalizador de hidrogenación.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32874-26-3
Fórmula molecular C12H10CrO5
Peso molecular (g/mol) 286.203
Número MDL MFCD02683559
Clave InChI SWSAJUVURPSGIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzoate tricarbonylchromium, ethyl benzoate tricarbonylchromium 0, tris carbon monoxide ethyl benzoate chromium
PubChem CID 13222494
Nombre IUPAC monóxido de carbono; cromo; benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethyl benzoate)tricarbonylchromium
Punto de fusión 54°C to 59°C
Color Naranja
Cantidad 1 g
Número UN UN3466
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo