Learn More
Benzoato de etilo, TRC
Código de producto. 30381663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381663 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30381663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89976050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H10 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC benzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681
Porcentaje de pureza >95