Learn More
Benzoato de etilo, Mikromol™
Descripción
Benzoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzoic Acid Ethylester |
| CAS | 93-89-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzoic Acid Ethylester |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H10 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity C, Benzoyl Peroxide Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzoato de etilo |
| Mostrar más |