Learn More
Benzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El benzoato de etilo se utiliza en perfumes. Actúa como agente aromatizante en alimentos. Es un componente activo de sabores artificiales de frutas. Además, se utiliza en cosméticos y productos de cuidado personal como ingrediente en fragancias y conservante.
Solubilidad
Miscible con metanol y éter dietílico. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl benzoate |
| Punto de fusión | -34°C |
| Densidad | 1.049 |
| Punto de ebullición | 212°C to 214°C |
| Temperatura de inflamación | 84°C (183°F) |
| Índice de refracción | 1.505 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1908172 |
| Índice Merck | 14,3766 |
| Información de solubilidad | Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water. |
| Show More |