Learn More
Benzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464354 100 g 100 g
11474354 500 g 500 g
11484354 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464354 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13057.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El benzoato de etilo se utiliza en perfumes. Actúa como agente aromatizante en alimentos. Es un componente activo de sabores artificiales de frutas. Además, se utiliza en cosméticos y productos de cuidado personal como ingrediente en fragancias y conservante.
Solubilidad
Miscible con metanol y éter dietílico. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-89-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00009109
Clave InChI MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
PubChem CID 7165
Nombre IUPAC benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl benzoate
Punto de fusión -34°C
Densidad 1.049
Punto de ebullición 212°C to 214°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 100 g
Beilstein 1908172
Índice Merck 14,3766
Información de solubilidad Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%