Learn More
Clorhidrato de benzimidato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368626 10 g 10 g
11378626 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17684.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5333-86-8 | C9H12ClNO | 185.65 g/mol
Ethyl benzimidate hydrochloride is used in the preparation of (4R)-ethyl 2-phenyl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate by reacting with (R)-ethyl cysteine hydrochloride. It also reacts with D-penicillamine methyl ester hydrochloride and triethylamine to prepare methyl-5,5- dimethyl-2-phenyl-2-thiazoline-4-carboxylate. Further, it is used as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de benzimidato de etilo se utiliza en la preparación de (4R)-etil 2-fenil-4,5-dihidrotiazol-4-carboxilato en reacción con el clorhidrato de cisteína de (R)-etilo. También reacciona con el clorhidrato de éster de metilo de D-penicilamina y la trietilamina para preparar metil-5,5- dimetil-2-fenil-2-tiazolina-4-carboxilato. Además, se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5333-86-8
Fórmula molecular C9H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 185.65
Número MDL MFCD00043246
Clave InChI MODZVIMSNXSQIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl benzimidate hydrochloride, benzenecarboximidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl benzenecarboximidate hydrochloride, benzimidic acid ethyl ester hcl, ethylbenzimidate hydrochloride, ethyl benzimidate hcl, ethyl benzylimidate hydrochloride, ethyl iminobenzoate hydrochloride, benzimido ethyl ether hydrochloride, benzimidoyl ethyl ether hydrochloride
PubChem CID 79249
Nombre IUPAC bencenicarboximidato de etilo; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl benzimidate hydrochloride
Punto de fusión 115°C to 117°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3697589
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.65
Porcentaje de pureza 97%