Learn More
Etil Bencenosulfonato, TRC
Código de producto. 30009498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009498 100 mg 100 miligramos
30005454 250 mg 250 miligramos
30011338 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE708000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 515-46-8
Fórmula molecular C8 H10 O3 S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Sinónimo Benzenesulfonic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Bentenosulfonato de etil
SMILES CCOS(=O)(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Benzenesulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3S/c1-2-11-12(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0351