Learn More
Etil bD-tiogalactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl beta-D-Thiogalactopyranoside |
| CAS | 56245-60-4 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O5 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O5S/c1-2-14-8-7(12)6(11)5(10)4(3-9)13-8/h4-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | CCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-etilsulfanil-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 224.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0718 |