Learn More
Azidoacetato de etilo, 25 % de solución en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498618 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5 ml; frasco de vidrio
Código de producto.
13498618 5 ml; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 13498618 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-81-0 | C4H7N3O2 | 129.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl azidoacetate
CAS 637-81-0, 108-88-3
Densidad 0.9200g/mL
Temperatura de inflamación 7°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7N3O2
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.92
Sinónimo ethyl azidoacetate, azidoacetic acid ethyl ester, acetic acid, azido-, ethyl ester, azido-acetic acid ethyl ester, ccris 3368, acetic acid, 2-azido-,ethyl ester, ethyl azido-acetate, ethyl2-azidoacetate, ethyl-2-azidoacetate, ethylazidoacetatesolution
Clave InChI HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC etilo 2-azidoacetato
Peso molecular (g/mol) 129.12
PubChem CID 69480
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.12
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl azidoacetate, 25% solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.