Learn More
Atrarato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Atrarate |
| CAS | 31581-32-5 |
| Fórmula molecular | C11H14O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Atraric Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-methylorsellinate, 3,6-Dimethyl-β-resorcylic Acid, Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-4-15-11(14)9-6(2)5-8(12)7(3)10(9)13/h5,12-13H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(C)cc(O)c(C)c1O |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |