Learn More
Araquidonato de etilo, TRC
Código de producto. 30388387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388387 100 mg
30379869 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE899400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1808-26-0
Fórmula molecular C22 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 332.52
Sinónimo (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester, Arachidonic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etilo (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoato
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Arachidonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12,14-15,17-18H,3-7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2715