Learn More
Araquidonato de etilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Arachidonate-d5 |
| CAS | 1331642-74-0 |
| Fórmula molecular | C22 D5 H31 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester-d5, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Ethyl Ester-d5, Arachidonic Acid Ethyl Ester-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12,14-15,17-18H,3-7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-,15-14-,18-17-/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoato |
| Peso molecular (g/mol) | 337.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.3029 |