Learn More
(AlfaR)-alfa-[(metilsulfonil)oxi]bencenobutanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (alphaR)-alpha-[(Methylsulfonyl)oxy]benzenebutanoate |
| CAS | 129277-08-3 |
| Fórmula molecular | C13H18O5S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-(R)-Methanesulphonyloxy-4-phenylbutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O5S/c1-3-17-13(14)12(18-19(2,15)16)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9-10H2,1-2H3/t12-/m1/s1 |
| SMILES | [C@@H](CCC1=CC=CC=C1)(C(OCC)=O)OS(C)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | (R)-2-((metilsulfonil)oxi)-4-fenilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.09 |