Learn More
(alfaR)-alfa-ciclopentil-alfa-hidroxibencenoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (alphaR)-alpha-Cyclopentyl-alpha-hydroxybenzeneacetate |
| CAS | 1332599-61-7 |
| Fórmula molecular | C15 H20 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl (R)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O3/c1-2-18-14(16)15(17,13-10-6-7-11-13)12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9,13,17H,2,6-7,10-11H2,1H3/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@](O)(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.317 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.141 |